Principaux documents
ENAH11DD2779
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,3aR,6aS)-1,1-dioxo-hexahydro-2H-1lambda6-thieno[2,3-c]pyrrol-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (3S,3aS,6aR)-1,1-dioxidohexahydro-2H-thieno[2,3-c]pyrrol-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4S/c1-11(2,3)17-10(14)13-8-6-18(15,16)9-5-12-4-7(8)9/h7-9,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,9-/m0/s1
Clé InChI
HPQSKLZMAPCWBI-YIZRAAEISA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726236
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726236