Principaux documents
ENAH11DD221E
Enamine
rac-(1R,2R)-1-bromo-2-methoxycyclohexane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-1-bromo-2-methoxycyclohexane
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
DGMAOHYUXAZIFR-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724182