Principaux documents
ENAH11DD1FC3
Enamine
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5,9,11H,6H2,1H3
Clé InChI
DQZYETDYEPKNBS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721908
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721908