Documents
ENAH11DD1BAA
Enamine
2-(5-cyclopropyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-2-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-cyclopropyl-2H-tetraazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c11-5(12)3-10-8-6(7-9-10)4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,11,12)
Clé InChI
YDMSSGUAMXYSSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719432
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719432