Key Documents
ENAH11DD16D8
Enamine
2-bromo-5-isothiocyanatopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-isothiocyanatopyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrN2S/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
Clé InChI
VVILLOMKUYMNRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709686