Principaux documents
ENAH11DD0A54
Enamine
1,6-dibromo-2,3-dihydro-1H-indene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.97
Numéro MDL:
Iupac Name
1,6-dibromoindane
Inchi Code
1S/C9H8Br2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,9H,2,4H2
Clé InChI
PHVPRXZBSMDAGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252656
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1252656