Principaux documents
ENAH11DD04ED
Enamine
1-(propan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
100 MG
216,60 €
250 MG
290,70 €
500 MG
431,10 €
1 G
540,30 €
2.5 G
912,10 €
5 G
1 530,90 €
10 G
2 769,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-1234970-100MG
216,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
216,60 €
250 MG
290,70 €
500 MG
431,10 €
1 G
540,30 €
2.5 G
912,10 €
5 G
1 530,90 €
10 G
2 769,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1234970-100MG
216,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-isopropylcyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)8(7(9)10)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
SYMNQUKYWUCGFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234970
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234970