Key Documents
ENAH11DD010A
Enamine
2-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}thiolan-3-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.34
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)tetrahydrothiophen-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4S/c1-10(2,3)16-9(15)12-11(6-8(13)14)4-5-17-7-11/h4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
WUMYMXHDEIQXET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705614
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705614