Principaux documents
ENAH0CD46549
Enamine
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(iodomethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C7H11F2I/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6H,1-5H2
Clé InChI
BZUZKVFPWWKTLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708589