Principaux documents
ENAH0CD4652A
Enamine
2-chloro-5-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-10-4-3-8(7-9(10)11(14)15)13-5-1-2-6-18(13,16)17/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clé InChI
XMFXCOISKDAKIU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710054
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710054