Principaux documents
ENAH0CD45D64
Enamine
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-1704341-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1704341-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzylspiro[3.5]nonan-5-amine
Inchi Code
1S/C16H23N/c1-2-7-14(8-3-1)13-17-15-9-4-5-10-16(15)11-6-12-16/h1-3,7-8,15,17H,4-6,9-13H2
Clé InChI
ZSOZUISXFHDFDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704341