ENAH049F3102
Enamine
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-1702665-100MG
455,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1702665-100MG
455,80 €
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-8(6-3-4-6)12-13-9(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ITHFDWNDIYOINO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665