Documents
ENAH049F28D9
Enamine
methyl 5-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.47
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)3-2-9-4(7)5(8)10-3/h2H,1H3
Clé InChI
UCBLOXIKTSFAMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694032
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694032