Principaux documents
ENAH049F23E3
Enamine
[2-amino-2-(3-methylphenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N~2~,N~2~-dimethyl-1-(3-methylphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-9-5-4-6-10(7-9)11(12)8-13(2)3/h4-7,11H,8,12H2,1-3H3
Clé InChI
KAAXZKBUKUXPPK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1688992