Principaux documents
ENAH049F23B8
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2S/c7-12(10,11)4-6(8,9)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
NXLADVVZNXAFQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305