Principaux documents
ENAH049F2386
Enamine
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.9
Numéro MDL:
Pf
57-58
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
Clé InChI
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
Melting Point
57-58
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291