Principaux documents
ENAH049F2336
Enamine
methyl (1r,3r)-3-amino-1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (1r,3r)-3-amino-1-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(15)13-11(8(14)16-4)5-7(12)6-11/h7H,5-6,12H2,1-4H3,(H,13,15)/t7-,11-
Clé InChI
GRALQFVTCWJRQX-AGGWVSIMSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666554
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666554