Key Documents
ENAH049F20A7
Enamine
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2,2,6,6-tetramethyloxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.38
Numéro MDL:
Iupac Name
4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2,2,6,6-tetramethyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H27NO5/c1-12(2,3)20-11(19)16-15(10(17)18)8-13(4,5)21-14(6,7)9-15/h8-9H2,1-7H3,(H,16,19)(H,17,18)
Clé InChI
PSEYSJWUEGNDLI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663114
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663114