Principaux documents
ENAH0425C6F1
Enamine
methyl 2-carbamothioyl-2,2-dimethylacetate
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-1599627-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
2.5 G
1 813,00 €
5 G
2 658,00 €
10 G
3 920,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1599627-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-amino-2,2-dimethyl-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-6(2,4(7)10)5(8)9-3/h1-3H3,(H2,7,10)
Clé InChI
MWIPUIVPAYBEOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627