Principaux documents
ENAH042585EC
Enamine
tert-butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1588221-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1588221-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-9(2,3)15-8(13)12-6-10(7-12)11-4-5-14-10/h11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
OKDHUMQSCWATCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588221
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588221