Principaux documents
ENAH04257D72
Enamine
(2-phenyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-phenyl-1,4-dioxan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c12-8-11(9-13-6-7-14-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5H,6-9,12H2;1H
Clé InChI
PZSRGPHFWSHDPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663467
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663467