Principaux documents
ENAH042579FB
Enamine
(3,5-dichloropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.03
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H,1,9H2
Clé InChI
SLXNSCAPGIJRDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659331
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659331