Key Documents
ENAH04257927
Enamine
N-(5-cyano-2-methylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(5-cyano-2-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-7-3-4-8(6-10)5-9(7)11-14(2,12)13/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
UHLSVKIVUYBMSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654854