Principaux documents
ENAH0425786D
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethylbutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(8)4-5-11(9,10)7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
XTLLIAKOKOGSAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654537