Principaux documents
ENAH04250F0F
Enamine
2-[(oxan-4-yl)methoxy]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c9-8(10)6-12-5-7-1-3-11-4-2-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
QGYNKVIILMHHAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627788
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627788