Principaux documents
ENAH0424BCE5
Enamine
2,2,8-trimethyl-2H,4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Numéro MDL:
Pf
219-220
Iupac Name
2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-6-9-8(5-15-11(2,3)16-9)7(4-12-6)10(13)14/h4H,5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
QSONXALUWRRCGU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387025
Melting Point
219-220
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387025