Key Documents
ENAH0424BCB2
Enamine
tert-butyl N-[(5-formylthiophen-2-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((5-formylthiophen-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO3S/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-8-4-5-9(7-13)16-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
HKPSHJKELZXERP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440107