Key Documents
ENAH0424BC18
Enamine
2-(5-chloroquinolin-8-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-chloroquinolin-8-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-4-3-7(6-10(14)15)11-8(9)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)
Clé InChI
POIRXGXUELQJCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608155