Principaux documents
ENAH0424BC05
Enamine
7-bromo-1-chloroisoquinoline-3-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.96
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-chloroisoquinoline-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H4BrCl2NO/c11-6-2-1-5-3-8(10(13)15)14-9(12)7(5)4-6/h1-4H
Clé InChI
CIEVZVCFQWYPJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428863
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428863