Principaux documents
ENAH0424B728
Enamine
2-(3-chloroprop-1-yn-1-yl)thiophene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-chloro-1-propynyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5ClS/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6H,5H2
Clé InChI
VRMZPIZMEHBLQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260683