Principaux documents
ENAH0424B596
Enamine
3-bromopyridine-2-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromopyridine-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2S/c7-4-2-1-3-9-5(4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
Clé InChI
RVSIBJIVOFWJRC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832843