Key Documents
ENAH0424B595
Enamine
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyanocyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H6N2O2S/c5-3-4(1-2-4)9(6,7)8/h1-2H2,(H2,6,7,8)
Clé InChI
FEVQHSPHSYONQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-832829