Principaux documents
ENAH0424B48B
Enamine
lithium(1+) ion 3-fluoro-5-methoxypyridine-4-sulfinate
100 MG
1 125,30 €
250 MG
1 586,80 €
500 MG
2 476,00 €
1 G
3 159,80 €
2.5 G
6 152,40 €
5 G
9 080,00 €
10 G
13 442,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-753323-100MG
1 125,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 125,30 €
250 MG
1 586,80 €
500 MG
2 476,00 €
1 G
3 159,80 €
2.5 G
6 152,40 €
5 G
9 080,00 €
10 G
13 442,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-753323-100MG
1 125,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 3-fluoro-5-methoxypyridine-4-sulfinate
Inchi Code
1S/C6H6FNO3S.Li/c1-11-5-3-8-2-4(7)6(5)12(9)10;/h2-3H,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
REDMOTIHLKXKQE-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753323
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753323