Principaux documents
ENAH0424B47C
Enamine
lithium(1+) ion 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-sulfinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.13
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-sulfinate
Inchi Code
1S/C5H8N2O2S.Li/c1-4-3-5(10(8)9)7(2)6-4;/h3H,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
SICKQBHSXQFUQP-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752826