Principaux documents
ENAH0424B461
Enamine
ethyl 5-bromo-2-methyl-4-sulfamoylbenzoate
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-1179735-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1179735-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-methyl-4-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO4S/c1-3-16-10(13)7-5-8(11)9(4-6(7)2)17(12,14)15/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,12,14,15)
Clé InChI
NOEPEMGVRVVJTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179735
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179735