Principaux documents
ENAH0424B0C8
Enamine
4,5-difluoro-2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-286453-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-286453-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-difluoro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2ClF2NO4S/c7-15(13,14)6-2-4(9)3(8)1-5(6)10(11)12/h1-2H
Clé InChI
JYVJVLADEKWZOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453