Principaux documents
ENAH0424AE3B
Enamine
6-cyclopropyl-4-methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-cyclopropyl-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(7-2-3-7)11-5-8(6)10(12)13/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
XJCBKBRXNFHFJZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073200