Key Documents
ENAH03BC1658
Enamine
methyl[2-(pyrimidin-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.11
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-8-6-3-7-9-4-2-5-10-7;;/h2,4-5,8H,3,6H2,1H3;2*1H
Clé InChI
MXQPVISYLVUGFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425515
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425515