Principaux documents
ENAH03BC163E
Enamine
2-(3-aminoazetidin-1-yl)-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-aminoazetidin-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O.2ClH/c1-5-2-7(13)11-8(10-5)12-3-6(9)4-12;;/h2,6H,3-4,9H2,1H3,(H,10,11,13);2*1H
Clé InChI
TZRWIRSCNDWCET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387120