Principaux documents
ENAH03BB3BD4
Enamine
1-cyclopropyl-N-methylpiperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-N-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-10-8-4-6-11(7-5-8)9-2-3-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BFKLYKRCRPMUCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1212521