Key Documents
ENAH03A1DD3D
Enamine
{2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c9-13(10,11)6-8-3-1-7(2-4-8)5-12-8/h7H,1-6H2
Clé InChI
LMYFRMWJZJMKLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843631
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843631