ENAH03A1BEBC
Enamine
2-amino-4-phenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-794496-100MG
232,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-794496-100MG
232,20 €
Pf
238-240
Iupac Name
2-amino-4-phenyl-6-(1-pyrrolidinyl)-3,5-pyridinedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C17H15N5/c18-10-13-15(12-6-2-1-3-7-12)14(11-19)17(21-16(13)20)22-8-4-5-9-22/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H2,20,21)
Clé InChI
DQDILNDNGZRYFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794496