Principaux documents
ENAH03A1BEB9
Enamine
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-794488-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-794488-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethynylcyclobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-2-6(4-3-5-6)10(7,8)9/h1H,3-5H2,(H2,7,8,9)
Clé InChI
OITMRTXGPRAEAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-794488