Documents
ENAH03A1A5C1
Enamine
tert-butyl N-(2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-fluoro-5-methoxypyridin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-9(12)13-6-8(7)16-4/h5-6H,1-4H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
UKWJPLMRFCNTCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755108
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755108