Principaux documents
ENAH03A1A0EC
Enamine
4-(2-bromoethoxy)-1lambda6-thiane-1,1-dione
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-701416-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-701416-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromoethoxy)tetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H13BrO3S/c8-3-4-11-7-1-5-12(9,10)6-2-7/h7H,1-6H2
Clé InChI
RIAFBPDEAJBXJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701416