Key Documents
ENAH03A1960E
Enamine
3-chloro-4-(methylsulfanyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.66
Numéro MDL:
Pf
58-59
Iupac Name
3-chloro-4-(methylthio)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClOS/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
LMPPOJFNFLYALG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179721
Melting Point
58-59
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179721