Principaux documents
ENAH03A181AE
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-1168222-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
10 G
5 671,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1168222-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6,7,8-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-8-2-1-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h4-5H,1-3,6H2
Clé InChI
JHMCORBTLXPQHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222