Principaux documents
ENAH03A01962
Enamine
N-(1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-indazol-3-yl)furan-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)-1H-indazol-3-yl)furan-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C20H14F3N3O2/c21-20(22,23)14-9-7-13(8-10-14)12-26-16-5-2-1-4-15(16)18(25-26)24-19(27)17-6-3-11-28-17/h1-11H,12H2,(H,24,25,27)
Clé InChI
LWBFIOPAFDTCND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246105
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246105