Principaux documents
ENAH03A016F1
Enamine
methyl 5-oxaspiro[3.4]oct-7-ene-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-oxaspiro[3.4]oct-7-ene-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-11-8(10)7-3-6-12-9(7)4-2-5-9/h3H,2,4-6H2,1H3
Clé InChI
SAKJFKMJMHMUEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384076
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384076