Principaux documents
ENAH03A0157D
Enamine
5-bromo-2-(dimethylamino)pyrimidine-4-carboxylic acid
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-1267174-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1267174-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-(dimethylamino)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8BrN3O2/c1-11(2)7-9-3-4(8)5(10-7)6(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
VXAFRZOSKKWZTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267174
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267174